Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human SMARCB1 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) SMARCB1, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2285.00€
Spécification
Numéro d’adhésion | NP_001007469.1 |
---|---|
Identification génétique (Entrez) | 6598 |
Nom | SMARCB1 Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not determined. |
Product Code | Brand | Quantité | Price | Quantity & Availability | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Quantité | Price | Quantity & Availability | |||||
16099700
|
enQuireBio™
QP7605-EC-100UG |
100 μg |
505.00€
100µg |
Expédition estimée: 24-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16019710
|
enQuireBio™
QP7605-EC-1MG |
1 mg |
2285.00€
1mg |
Expédition estimée: 24-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16009710
|
enQuireBio™
QP7605-EC-10UG |
10 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
16029710
|
enQuireBio™
QP7605-EC-200UG |
200 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
16039710
|
enQuireBio™
QP7605-EC-500UG |
500 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
16049710
|
enQuireBio™
QP7605-EC-50UG |
50 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Specifications
NP_001007469.1 | |
SMARCB1 Protein | |
Not determined. | |
Partial (see sequence information for more details). | |
Human | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
6598 | |
Research Use Only | |
SMARCB1 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MMMALSKTFG QKPVKFQLED DGEFYMIGSE VGNYLRMFRG SLYKRYPSLW RRLATVEERK KIVASSHGKK TKPNTKDHGY TTLATSVTLL KASEVEEILD GNDEKYKAVS ISTEPPTYLR EQKAKRNSQW VPTLPNSSHH LDAVPCSTTI NRNRMGRDKK RTFPLCFDDH DPAVIHENAS QPEVLVPIRL DMEIDGQKLR DAFTWNMNEK LMTPEMFSEI LCDDLDLNPL TFVPAIASAI RQQIESYPTD SILEDQSDQR VIIKLNIHVG NISLVDQFEW DMSEKENSPE KFALKLCSEL GLGGEFVTTI AYSIRGQLSW HQKTYAFSEN PLPTVEIAIR NTGDADQWCP LLETLTDAEM EKKIRDQDRN TRRMR | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |