Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Spermatogenesis-defective protein 39 homolog Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Spermatogenesis-defective protein 39 homolog, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2365.00€
Spécification
Nom Spermatogenesis-defective protein 39 homolog Protein
Type de produit Recombinant Protein
Marqueur de protéine His-SUMO
Espèces hôtes E. coli
Réactivité croisée Human
Consulter d'autres spécifications
Produits 6
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
16083331
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP8216-EC-100UG
100 μg
518.00€
100µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 15-09-2022
pour voir le stock disponible 
16003341
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP8216-EC-1MG
1 mg
2365.00€
1mg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 15-09-2022
pour voir le stock disponible 
16093331
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP8216-EC-10UG
10 μg Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
16013341
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP8216-EC-200UG
200 μg Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
16023341
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP8216-EC-500UG
500 μg Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
16033341
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP8216-EC-50UG
50 μg Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Spécification
Spermatogenesis-defective protein 39 homolog Protein
His-SUMO
Human
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
NP_001180243.1
Recombinant Protein
E. coli
MNRTKGDEEE YWNSSKFKAF TFDDEDDELS QLKESKRAVN SLRDFVDDDD DDDLERVSWS GEPVGSISWS IRETAGNSGS THEGREQLKS RNSFSSYAQL PKPTSTYSLS SFFRGRTRPG SFQSLSDALS DTPAKSYAPE LGRPKGEYRD YSNDWSPSDT VRRLRKGKVC SLERFRSLQD KLQLLEEAVS MHDGNVITAV LIFLKRTLSK EILFRELEVR QVALRHLIHF LKEIGDQKLL LDLFRFLDRT EELALSHYRE HLNIQDPDKR KEFLKTCVGL PFSAEDSAHI QDHYTLLERQ IIIEANDRHL ESAGQTEIFR KHPRKASILN MPLVTTLFYS CFYHYTEAEG TFSSPVNLKK TFKIPDKQYV LTALAARAKL RAWNDVDALF TTKNWLGYTK KRAPIGFHRV VEILHKNNAP VQILQEYVNL VEDVDTKLNL ATKFKCHDVV IDTYRDLKDR QQLLAYRSKV DKGSAEEEKI DALLSSSQIR WKN
63894
VIPAS39