Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human THG1L Protein
A cDNA sequence encoding the THG1L was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 1740.00€
Spécification
Identification génétique (Entrez) | 54974 |
---|---|
Nom | THG1L Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Symbole de gène(s) | THG1L |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15924559
|
enQuireBio™
QP13742-2UG |
2 μg |
131.00€
2µg |
Expédition estimée: 21-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15914559
|
enQuireBio™
QP13742-10UG |
10 μg |
203.00€
10µg |
Expédition estimée: 21-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15904559
|
enQuireBio™
QP13742-100UG |
100 μg |
1740.00€
100µg |
Expédition estimée: 21-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
54974 | |
Research Use Only | |
THG1L | |
Human | |
His | |
The THG1L solution (0.5 mg/1ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 100mM NaCl, 1mM DTT and 20% glycerol. |
THG1L Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMAKSKFE YVRDFEADDT CLAHCWVVVR LDGRNFHRFA EKHNFAKPND SRALQLMTKC AQTVMEELED IVIAYGQSDE YSFVFKRKTN WFKRRASKFM THVASQFASS YVFYWRDYFE DQPLLYPPGF DGRVVVYPSN QTLKDYLSWR QADCHINNLY NTVFWALIQQ SGLTPVQAQG RLQGTLAADK NEILFSEFNI NYNNELPMYR KGTVLIWQKV DEVMTKEIKL PTEMEGKKMA VTRTRTKPVP LHCDIIGDAF WKEHPEILDE DS | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |