Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human TNF receptor-associated factor 5 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) TNF receptor-associated factor 5, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2285.00€
Spécification
Numéro d’adhésion | NP_001029082.1 |
---|---|
Identification génétique (Entrez) | 7188 |
Nom | TNF receptor-associated factor 5 Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not determined. |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16016190
|
enQuireBio™
QP6837-EC-100UG |
100 μg |
505.00€
100µg |
Expédition estimée: 21-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16036190
|
enQuireBio™
QP6837-EC-1MG |
1 mg |
2285.00€
1mg |
Expédition estimée: 21-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16026190
|
enQuireBio™
QP6837-EC-10UG |
10 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
16046190
|
enQuireBio™
QP6837-EC-200UG |
200 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
16056190
|
enQuireBio™
QP6837-EC-500UG |
500 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
16066190
|
enQuireBio™
QP6837-EC-50UG |
50 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Spécification
NP_001029082.1 | |
TNF receptor-associated factor 5 Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
7188 | |
Research Use Only | |
TRAF5 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MAYSEEHKGM PCGFIRQNSG NSISLDFEPS IEYQFVERLE ERYKCAFCHS VLHNPHQTGC GHRFCQHCIL SLRELNTVPI CPVDKEVIKS QEVFKDNCCK REVLNLYVYC SNAPGCNAKV ILGRYQDHLQ QCLFQPVQCS NEKCREPVLR KDLKEHLSAS CQFRKEKCLY CKKDVVVINL QNHEENLCPE YPVFCPNNCA KIILKTEVDE HLAVCPEAEQ DCPFKHYGCA VTDKRRNLQQ HEHSALREHM RLVLEKNVQL EEQISDLHKS LEQKESKIQQ LAETIKKLEK EFKQFAQLFG KNGSFLPNIQ VFASHIDKSA WLEAQVHQLL QMVNQQQNKF DLRPLMEAVD TVKQKITLLE NNDQRLAVLE EETNKHDTHI NIHKAQLSKN EERFKLLEGT CYNGKLIWKV TDYKMKKREA VDGHTVSIFS QSFYTSRCGY RLCARAYLNG DGSGRGSHLS LYFVVMRGEF DSLLQWPFRQ RVTLMLLDQS GKKNIMETFK PDPNSSSFKR PDGEMNIASG CPRFVAHSVL ENAKNAYIKD DTLFLKVAVD LTDLEDL | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |