missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human TNFRSF14 Protein
A cDNA sequence encoding the TNFRSF14 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 1440.00€
Spécification
Identification génétique (Entrez) | 8740 |
---|---|
Nom | TNFRSF14 Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. |
Symbole de gène(s) | TNFSF14 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15965478
|
enQuireBio™
QP10889-20UG |
20 μg |
131.00€
20µg |
Expédition estimée: 21-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15945478
|
enQuireBio™
QP10889-100UG |
100 μg |
203.00€
100µg |
Expédition estimée: 21-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15955478
|
enQuireBio™
QP10889-1MG |
1 mg |
1440.00€
1mg |
Expédition estimée: 21-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
8740 | |
Research Use Only | |
TNFSF14 | |
Recombinant Protein | |
P. pastoris | |
LPSCKEDEYP VGSECCPKCS PGYRVKEACG ELTGTVCEPC PPGTYIAHLN GLSKCLQCQM CDPAMGLRAS RNCSRTENAV CGCSPGHFCI VQDGDHCAAC RAYATSSPGQ RVQKGGTESQ DTLCQNCPPG TFSPNGTLEE CQHQTKCSWL VTKAGAGTSS SHWVEPKSSD KTHTCPPCPA PEFEGAPSVF LFPPKPKDTL MISRTPEVTC VVVDVSHEDP EVKFNWYVDG VEVHNAKTKP REEQYNSTYR VVSVLTVLHQ DWLNGKEYKC KVSNKALPTP IEKTISKAKG QPREPQVYTL PPSRDELTKN QVSLTCLVKG FYPSDIAVEW ESNGQPENNY KTTPPVLDSD GSFFLYSKLT VDKSRWQQGN VFSCSVMHEA LHNHYTQKSL SLSPGK | |
Greater than 95.0% as determined by: (a) Analysis by RP-HPLC. (b) Analysis by SDS-PAGE. |
TNFRSF14 Protein | |
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. | |
Fully biologically active when compared to standard. The biologically active as determined by its ability to inhibit TNF-beta -mediated cytotoxicity using murine L929 cells. | |
Human | |
Untagged | |
TNFRSF14 protein was lyophilized from a 0.2 microm filtered concentrated solution in PBS, pH 7.4, with 3 % Trehalose. |