missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human TSLP Protein
Recombinant Protein
4325.00€ - 7105.00€
Spécification
Numéro d’adhésion | NP_149024.1 |
---|---|
Identification génétique (Entrez) | 85480 |
Nom | TSLP Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method. |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15915859
|
enQuireBio™
QP5289-500UG |
500 μg |
4325.00€
500µg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15905859
|
enQuireBio™
QP5289-1MG |
1 mg |
7105.00€
1mg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
NP_149024.1 | |
TSLP Protein | |
Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MYDFTNCDFE KIKAAYLSTI SKDLITYMSG TKSTEFNNTV SCSNRPHCLT EIQSLTFNPT AGCASLAKEM FAMKTKAALA IWCPGYSETQ INATQAMKKR RKRKVTTNKC LEQVSQLQGL WRRFNRPLLK QQ | |
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE. |
85480 | |
Research Use Only | |
TSLP | |
Human | |
Untagged | |
10 mM sodium phosphate, pH 7.5 |