Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human YY1 Protein
A cDNA sequence encoding the YY1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 5220.00€
Spécification
Nom | YY1 Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Réactivité croisée | Human |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15915339
|
enQuireBio™
QP13988-5UG |
5 μg |
131.00€
5µg |
Expédition estimée: 08-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15905339
|
enQuireBio™
QP13988-20UG |
20 μg |
203.00€
20µg |
Expédition estimée: 08-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15995329
|
enQuireBio™
QP13988-1MG |
1 mg |
5220.00€
1mg |
Expédition estimée: 08-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
YY1 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
The YY1 solution (0.25 mg/1ml) contains PBS, 20% glycerol and 1mM DTT. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMASGDTL YIATDGSEMP AEIVELHEIE VETIPVETIE TTVVGEEEEE DDDDEDGGGG DHGGGGGHGH AGHHHHHHHH HHHPPMIALQ PLVTDDPTQV HHHQEVILVQ TREEVVGGDD SDGLRAEDGF EDQILIPVPA PAGGDDDYIE QTLVTVAAAG KSGGGGSSSS GGGRVKKGGG KKSGKKSYLS GGAGAAGGGG ADPGNKKWEQ KQVQIKTLEG EFSVTMWSSD EKKDIDHETV VEEQIIGENS PPDYSEYMTG KKLPPGGIPG IDLSDPKQLA EFARMKPRKI KEDDAPRTIA CPHKGCTKMF RDNSAMRKHL HTHGPRVHVC AECGKAFVES SKLKRHQLVH TGEKPFQCTF EGCGKRFSLD FNLRTHVRIH TGDRPYVCPF DGCNKKFAQS TNLKSHILTH AKAKNNQ | |
Greater than 80.0% as determined by SDS-PAGE. |