Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Zyxin Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Zyxin, was expressed in the hosts and tags indicated.
580.00€ - 1620.00€
Spécification
Numéro d’adhésion | NP_001010972.1 |
---|---|
Identification génétique (Entrez) | 7791 |
Nom | Zyxin Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not determined. |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15922868
|
enQuireBio™
QP10108-MA-20UG |
20 μg |
580.00€
20µg |
Expédition estimée: 28-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15912868
|
enQuireBio™
QP10108-MA-100UG |
100 μg |
1620.00€
100µg |
Expédition estimée: 28-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15932868
|
enQuireBio™
QP10108-MA-50UG |
50 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Spécification
NP_001010972.1 | |
Zyxin Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
7791 | |
Research Use Only | |
ZYX | |
Recombinant Protein | |
Mammal | |
AAPRPSPAIS VSVSAPAFYA PQKKFGPVVA PKPKVNPFRP GDSEPPPAPG AQRAQMGRVG EIPPPPPEDF PLPPPPLAGD GDDAEGALGG AFPPPPPPIE ESFPPAPLEE EIFPSPPPPP EEEGGPEAPI PPPPQPREKV SSIDLEIDSL SSLLDDMTKN DPFKARVSSG YVPPPVATPF SSKSSTKPAA GGTAPLPPWK SPSSSQPLPQ VPAPAQSQTQ FHVQPQPQPK PQVQLHVQSQ TQPVSLANTQ PRGPPASSPA PAPKFSPVTP KFTPVASKFS PGAPGGSGSQ PNQKLGHPEA LSAGTGSPQP PSFTYAQQRE KPRVQEKQHP VPPPAQNQNQ VRSPGAPGPL TLKEVEELEQ LTQQLMQDME HPQRQNVAVN ELCGRCHQPL ARAQPAVRAL GQLFHIACFT CHQCAQQLQG QQFYSLEGAP YCEGCYTDTL EKCNTCGEPI TDRMLRATGK AYHPHCFTCV VCARPLEGTS FIVDQANRPH CVPDYHKQYA PRCSVCSEPI MPEPGRDETV RVVALDKNFH MKCYKCEDCG KPLSIEADDN GCFPLDGHVL CRKCHTARAQ T | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |