Learn More
enQuireBio™ Recombinant M. tuberculosis Low molecular weight antigen MTB12 Protein
A DNA sequence encoding the Mycobacterium tuberculosis (strain CDC 1551 / Oshkosh) Low molecular weight antigen MTB12, was expressed in the hosts and tags indicated.
352.00€ - 3900.00€
Spécification
Numéro d’adhésion | WP_003917622.1 |
---|---|
Nom | M. tuberculosis Low molecular weight antigen MTB12 Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not determined. |
Symbole de gène(s) | mtb12 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16008581
|
enQuireBio™
QP9684-YE-100UG |
100 μg |
1050.00€
100µg |
Expédition estimée: 20-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16028581
|
enQuireBio™
QP9684-YE-1MG |
1 mg |
3900.00€
1mg |
Expédition estimée: 20-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16018581
|
enQuireBio™
QP9684-YE-10UG |
10 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
16038581
|
enQuireBio™
QP9684-YE-200UG |
200 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
16048581
|
enQuireBio™
QP9684-YE-500UG |
500 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
16058581
|
enQuireBio™
QP9684-YE-50UG |
50 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Especificaciones
WP_003917622.1 | |
Research Use Only | |
mtb12 | |
Recombinant Protein | |
Yeast | |
DPASAPDVPT AAQLTSLLNS LADPNVSFAN KGSLVEGGIG GTEARIADHK LKKAAEHGDL PLSFSVTNIQ PAAAGSATAD VSVSGPKLSS PVTQNVTFVN QGGWMLSRAS AMELLQAAGN | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |
M. tuberculosis Low molecular weight antigen MTB12 Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
M. tuberculosis | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |