Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Adiponectin Protein
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) Adiponectin, was expressed in the hosts and tags indicated.
245.00€ - 3260.00€
Spécification
Numéro d’adhésion | NP_033735.3 |
---|---|
Identification génétique (Entrez) | 11450 |
Nom | Adiponectin Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not determined. |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16015471
|
enQuireBio™
QP8593-EC-100UG |
100 μg |
735.00€
100µg |
Expédition estimée: 21-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16035471
|
enQuireBio™
QP8593-EC-1MG |
1 mg |
3260.00€
1mg |
Expédition estimée: 21-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16025471
|
enQuireBio™
QP8593-EC-10UG |
10 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
16045471
|
enQuireBio™
QP8593-EC-200UG |
200 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
16055471
|
enQuireBio™
QP8593-EC-500UG |
500 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
16065471
|
enQuireBio™
QP8593-EC-50UG |
50 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Spécification
NP_033735.3 | |
Adiponectin Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Mouse | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
11450 | |
Research Use Only | |
ma/Adipoq | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
EDDVTTTEEL APALVPPPKG TCAGWMAGIP GHPGHNGTPG RDGRDGTPGE KGEKGDAGLL GPKGETGDVG MTGAEGPRGF PGTPGRKGEP GEAAYVYRSA FSVGLETRVT VPNVPIRFTK IFYNQQNHYD GSTGKFYCNI PGLYYFSYHI TVYMKDVKVS LFKKDKAVLF TYDQYQEKNV DQASGSVLLH LEVGDQVWLQ VYGDGDHNGL YADNVNDSTF TGFLLYHDTN | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |