Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse CD55 Protein
A cDNA sequence encoding the CD55 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 7540.00€
Spécification
Identification génétique (Entrez) | 13136 |
---|---|
Nom | CD55 Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Symbole de gène(s) | Cd55 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15916928
|
enQuireBio™
QP11339-2UG |
2 μg |
131.00€
2µg |
Expédition estimée: 25-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15996918
|
enQuireBio™
QP11339-10UG |
10 μg |
203.00€
10µg |
Expédition estimée: 25-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15906928
|
enQuireBio™
QP11339-1MG |
1 mg |
7540.00€
1mg |
Expédition estimée: 25-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
13136 | |
Research Use Only | |
Cd55 | |
Mouse | |
His | |
CD55 protein solution (0.5 mg/ml) contains Phosphate Buffered Saline (pH 7.4) and 10% glycerol. |
CD55 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
Baculovirus | |
DCGPPPDIPN ARPILGRHSK FAEQSKVAYS CNNGFKQVPD KSNIVVCLEN GQWSSHETFC EKSCVAPERL SFASLKKEYL NMNFFPVGTI VEYECRPGFR KQPPLPGKAT CLEDLVWSPV AQFCKKKSCP NPKDLDNGHI NIPTGILFGS EINFSCNPGY RLVGVSSTFC SVTGNTVDWD DEFPVCTEIH CPEPPKINNG IMRGESDSYT YSQVVTYSCD KGFILVGNAS IYCTVSKSDV GQWSSPPPRC IEKSKVPTKK PTINVPSTGT PSTPQKPTTE SVPNPGDQPT PQKPSTVKVS ATQHVPVTKT TVRHPIRTST DKGEPNTGLE HHHHHH | |
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE. |