Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse CST3 Protein
A cDNA sequence encoding the CST3 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 7540.00€
Spécification
Identification génétique (Entrez) | 13010 |
---|---|
Nom | CST3 Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Symbole de gène(s) | Cst3 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15947578
|
enQuireBio™
QP11541-2UG |
2 μg |
131.00€
2µg |
Expédition estimée: 27-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15927578
|
enQuireBio™
QP11541-10UG |
10 μg |
203.00€
10µg |
Expédition estimée: 27-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15937578
|
enQuireBio™
QP11541-1MG |
1 mg |
7540.00€
1mg |
Expédition estimée: 27-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
13010 | |
Research Use Only | |
Cst3 | |
Mouse | |
His | |
The sterile filtered concentrated (0.5 mg/ml) protein solution was lyophilized with 20mM Tris and 50mM NaCl pH 7.5. |
CST3 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MRGSHHHHHH GMASATPKQG PRMLGAPEEA DANEEGVRRA LDFAVSEYNK GSNDAYHSRA IQVVRARKQL VAGVNYFLDV EMGRTTCTKS QTNLTDCPFH DQPHLMRKAL CSFQIYSVPW KGTHSLTKFSCKNA | |
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE. |