Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse MCP-3 / CCL7 Protein
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) MCP-3 / CCL7, was expressed in the hosts and tags indicated.
245.00€ - 3375.00€
Spécification
Nom MCP-3 / CCL7 Protein
Type de produit Recombinant Protein
Marqueur de protéine His
Espèces hôtes E. coli
Réactivité croisée Mouse
Consulter d'autres spécifications
Produits 6
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15915499
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP1492-EC-100UG
100 μg
762.00€
100µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 03-08-2022
pour voir le stock disponible 
15935499
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP1492-EC-1MG
1 mg
3375.00€
1mg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 03-08-2022
pour voir le stock disponible 
15925499
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP1492-EC-10UG
10 μg Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
15945499
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP1492-EC-200UG
200 μg Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
15955499
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP1492-EC-500UG
500 μg Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
15965499
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP1492-EC-50UG
50 μg Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Spécification
MCP-3 / CCL7 Protein
His
Mouse
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
NP_038682.1
Recombinant Protein
E. coli
PNASTCCYVK KQKIPKRNLK SYRRITSSRC PWEAVIFKTK KGMEVCAEAH QKWVEEAIAY LDMKTPTPKP
20306
CCL7