missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Mouse Mucosal addressin cell adhesion molecule 1 Protein

A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) Mucosal addressin cell adhesion molecule 1, was expressed in the hosts and tags indicated.

Marque:  enQuireBio™ QP7689-ec-1mg

Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 16000201

  • 3260.00€ / 1mg
Expédition estimée: 10-05-2024
pour voir le stock disponible 

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!


Description

Description

Spécification

Spécification

XP_006513356.1
Mucosal addressin cell adhesion molecule 1 Protein
Research Use Only
Madcam1
Recombinant Protein
E. coli
QSFQVNPPES EVAVAMGTSL QITCSMSCDE GVARVHWRGL DTSLGSVQTL PGSSILSVRG MLSDTGTPVC VGSCGSRSFQ HSVKILVYAF PDQLVVSPEF LVPGQDQVVS CTAHNIWPAD PNSLSFALLL GEQRLEGAQA LEPEQEEEIQ EAEGTPLFRM TQRWRLPSLG TPAPPALHCQ VTMQLPKLVL THRKEIPVLQ SQTSPKPPNT TSAEPYILTS SSTAEAVSTG LNITTLPSAP PYPKLSPRTL SSEGPCRPKI HQDLEAGWEL LCEASCGPGV TVRWTLAPGD LATYHKREAG AQAWLSVLPP GPMVEGWFQC RQDPGGEVTN LYVPGQVTPN SSS
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
17123
1 mg
Not determined.
Extracellular Domain
Mouse
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol
Suggestions de produits

Suggestions de produits

Vidéos
FDS
Documents

Documents

Certificats
Promotions

Promotions