Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse SAMHD1 Protein
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) SAMHD1, was expressed in the hosts and tags indicated.
245.00€ - 3375.00€
Spécification
Nom SAMHD1 Protein
Type de produit Recombinant Protein
Marqueur de protéine His
Espèces hôtes E. coli
Réactivité croisée Mouse
Consulter d'autres spécifications
Produits 6
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
16004820
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP6650-EC-100UG
100 μg
762.00€
100µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 12-09-2022
pour voir le stock disponible 
16024820
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP6650-EC-1MG
1 mg
3375.00€
1mg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 12-09-2022
pour voir le stock disponible 
16014820
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP6650-EC-10UG
10 μg Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
16034820
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP6650-EC-200UG
200 μg Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
16044820
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP6650-EC-500UG
500 μg Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
16054820
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP6650-EC-50UG
50 μg Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Spécification
SAMHD1 Protein
His
Mouse
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
NP_001132992.1
Recombinant Protein
E. coli
DIMITDAFLK ADPYVEITGT AGKKFRISTA IDDMEAFTKL TDNIFLEVLH STDPQLSEAQ SILRNIECRN LYKYLGETQP KREKIRKEEY ERLPQEVAKA KPEKAPDVEL KAEDFIVDVI NVDYGMEDKN PIDRVHFYCK SNSKQAVRIN KEQVSQLLPE KFAEQLIRVY CKKKDGKSLD AAGKHFVQWC ALRDFTKPQD GDIIAPLITP LKWNNKTSSC LQEVSKVKTC LK
56045
SAMHD1