Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Thrombospondin-3 Protein
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) Thrombospondin-3, was expressed in the hosts and tags indicated.
245.00€ - 2645.00€
Spécification
Numéro d’adhésion | NP_038719.2 |
---|---|
Identification génétique (Entrez) | 21827 |
Nom | Thrombospondin-3 Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not determined. |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16015860
|
enQuireBio™
QP6787-YE-100UG |
100 μg |
735.00€
100µg |
Expédition estimée: 16-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16055860
|
enQuireBio™
QP6787-YE-500UG |
500 μg |
2100.00€
500µg |
Expédition estimée: 16-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16025860
|
enQuireBio™
QP6787-YE-10UG |
10 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
16045860
|
enQuireBio™
QP6787-YE-200UG |
200 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
16065860
|
enQuireBio™
QP6787-YE-50UG |
50 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
16035860
|
enQuireBio™
QP6787-YE-1MG |
1 mg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Spécification
NP_038719.2 | |
Thrombospondin-3 Protein | |
Not determined. | |
Partial (see sequence information for more details). | |
Mouse | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
21827 | |
Research Use Only | |
Thbs3 | |
Recombinant Protein | |
Yeast | |
DLQVIDLLTV GESRQMVAVA EKIRTALLTA GDIYLLSTFR LPPKQGGVLF GLYSRQDNTR WLEASVVGKI NKVLVRYQRE DGKVHAVNLQ QAGLADGRTH TALLRLRGPS RPSPGLQLYV DCKLGDQHAG LPALAPIPPA EVSGLEIRTG QKAYLRMQGF VESMKIILGG SMARVGALSE CPFQGDDSIH NAVTSALQSI LGEQTKALVT QLTLFNQILV ELRDDIRDQV KEMSLIRNTI MECQVCGFHE QRSHCSPSPC FRGVDCMEVY EYPGYRCGPC PPGLQGNGTH CDDINECAHA DPCFPGSSCI NTMPGFHCEA CPPGYKG | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |