Learn More
enQuireBio™ Recombinant other GroES Protein
A cDNA sequence encoding the GroES was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 2610.00€
Spécification
Nom | GroES Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Réactivité croisée | Other |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15969208
|
enQuireBio™
QP12052-10UG |
10 μg |
131.00€
10µg |
Expédition estimée: 24-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15989208
|
enQuireBio™
QP12052-50UG |
50 μg |
203.00€
50µg |
Expédition estimée: 24-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15979208
|
enQuireBio™
QP12052-1MG |
1 mg |
2610.00€
1mg |
Expédition estimée: 24-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
GroES Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Other | |
Untagged | |
The GroES protein (1 mg/ml) contains 25mM Tris-HCl buffer (pH 7.5), 100mM NaCl, 5mM DTT and 10% Glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MNIRPLHDRV IVKRKEVETK SAGGIVLTGS AAAKSTRGEV LAVGNGRILE GEVKPLDVKVGDIVIFNDG YGVKSEKIDN EEVLIMSESD ILAIVEA | |
Greater than 95.0% as determined by analysis by SDS-PAGE. |