missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant other HDV 167 a. a Protein

A cDNA sequence encoding the HDV 167 a. a was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.

Marque:  enQuireBio™ QP12213-1mg

Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 15999708

  • 1810.00€ / 1mg
Expédition estimée: 04-08-2022
pour voir le stock disponible 

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!


Description

Description

Spécification

Spécification

HDV 167 a. a Protein
1 mg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Other
Untagged
Protein is >95% pure as determined by 10% PAGE (coomassie staining).
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
(1 mg/ml) 10mM CBB, pH 10, 100mM NaCl and 50% glycerol.
Vidéos
FDS
Documents
Certificats
Promotions

Promotions