missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant other U. Urealyticum Protein
A cDNA sequence encoding the U. Urealyticum was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
228.00€ - 1740.00€
Spécification
Nom | U. Urealyticum Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Réactivité croisée | Other |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15904899
|
enQuireBio™
QP13848-100UG |
100 μg |
228.00€
100µg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15924899
|
enQuireBio™
QP13848-500UG |
500 μg |
870.00€
500µg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15914899
|
enQuireBio™
QP13848-1MG |
1 mg |
1740.00€
1mg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
U. Urealyticum Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Other | |
Untagged | |
Greater than 95% as determined by 10% PAGE (Coomassie staining). |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MB Antigen (2.2 mg/ml) is formulated in 1x PBS and 1mM EDTA pH 7.4 and 0.01% Sodium azide. |