Learn More
enQuireBio™ Recombinant other Y. Enterocolitica (O:9) YopD Protein
A cDNA sequence encoding the Y. Enterocolitica (O:9) YopD was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
870.00€ - 5800.00€
Spécification
Nom | Y. Enterocolitica (O:9) YopD Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Réactivité croisée | Other |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15905299
|
enQuireBio™
QP13976-50UG |
50 μg |
870.00€
50µg |
Expédition estimée: 04-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15985289
|
enQuireBio™
QP13976-100UG |
100 μg |
1305.00€
100µg |
Expédition estimée: 04-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15995289
|
enQuireBio™
QP13976-1MG |
1 mg |
5800.00€
1mg |
Expédition estimée: 04-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
Y. Enterocolitica (O:9) YopD Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Other | |
His | |
Greater than 80.0% as determined by SDS-PAGE. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
Y. Enterocolitica (O:9) YopD is supplied in 20mM HEPES buffer pH 7.6, 250mM NaCl and 20% glycerol. |