Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rat IL 4 Protein
A cDNA sequence encoding the IL 4 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 4205.00€
Spécification
Identification génétique (Entrez) | 287287 |
---|---|
Nom | IL 4 Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. |
Symbole de gène(s) | Il4 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15994948
|
enQuireBio™
QP10716-5UG |
5 μg |
131.00€
5µg |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15984948
|
enQuireBio™
QP10716-20UG |
20 μg |
203.00€
20µg |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15974948
|
enQuireBio™
QP10716-1MG |
1 mg |
4205.00€
1mg |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
287287 | |
Research Use Only | |
Il4 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
HGCNDSPLR EIINTLNQVT EKGTPCTEMF VPDVLTATRN TTENELICRA SRVLRKFYFP RDVPPCLKNK SGVLGELRKL CRGVSGLNSL RSCTVNESTL TTLKDFLESL KSILRGKYLQ SCTSMS | |
Greater than 95.0% as determined by:(a) Analysis by RP-HPLC. (b) Analysis by SDS-PAGE. |
IL 4 Protein | |
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. | |
The ED50 as determined in a cell proliferation assay using rat splenocytes is less than 2ng/ml corresponding to a specific activity of 500,000IU/mg. | |
Rat | |
Untagged | |
Lyophilized from a 0.2microm filtered concentrated solution in PBS pH 7.4 and 5% trehalose. |