Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rat LDHA Protein
A cDNA sequence encoding the LDHA was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 1740.00€
Spécification
Identification génétique (Entrez) | 24533 |
---|---|
Nom | LDHA Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Symbole de gène(s) | Ldha |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15980779
|
enQuireBio™
QP12549-2UG |
2 μg |
131.00€
2µg |
Expédition estimée: 27-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15970779
|
enQuireBio™
QP12549-10UG |
10 μg |
203.00€
10µg |
Expédition estimée: 27-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15960779
|
enQuireBio™
QP12549-100UG |
100 μg |
1740.00€
100µg |
Expédition estimée: 27-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
24533 | |
Research Use Only | |
Ldha | |
Rat | |
His | |
LDHA protein solution (0.25 mg/ml) containing Phosphate Buffered Saline (pH 7.4), 1mM DTT and 20% glycerol. |
LDHA Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
Baculovirus | |
MAALKDQLIV NLLKEEQVPQ NKITVVGVGA VGMACAISIL MKDLADELAL VDVIEDKLKG EMMDLQHGSL FLKTPKIVSS KDYSVTANSK LVIITAGARQ QEGESRLNLV QRNVNIFKFI IPNVVKYSPQ CKLLIVSNPV DILTYVAWKI SGFPKNRVIG SGCNLDSARF RYLMGERLGV HPLSCHGWVL GEHGDSSVPV WSGVNVAGVS LKSLNPQLGT DADKEQWKDV HKQVVDSAYE VIKLKGYTSW AIGLSVADLA ESIMKNLRRV HPISTMIKGL YGIKEDVFLS VPCILGQNGI SDVVKVTLTP DEEARLKKSA DTLWGIQKEL QFLEHHHHHH | |
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE. |