Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rat Monoglyceride lipase Protein
A DNA sequence encoding the Rattus norvegicus (Rat) Monoglyceride lipase, was expressed in the hosts and tags indicated.
287.00€ - 3175.00€
Spécification
Numéro d’adhésion | NP_612511.1 |
---|---|
Identification génétique (Entrez) | 29254 |
Nom | Monoglyceride lipase Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not determined. |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16077971
|
enQuireBio™
QP9272-YE-100UG |
100 μg |
880.00€
100µg |
Expédition estimée: 02-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16017981
|
enQuireBio™
QP9272-YE-500UG |
500 μg |
2535.00€
500µg |
Expédition estimée: 02-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16087971
|
enQuireBio™
QP9272-YE-10UG |
10 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
16007981
|
enQuireBio™
QP9272-YE-200UG |
200 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
16027981
|
enQuireBio™
QP9272-YE-50UG |
50 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
16097971
|
enQuireBio™
QP9272-YE-1MG |
1 mg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Spécification
NP_612511.1 | |
Monoglyceride lipase Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Rat | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
29254 | |
Research Use Only | |
Mgll | |
Recombinant Protein | |
Yeast | |
MPEASSPRRT PQNVPYQDLP HLVNADGQYL FCRYWKPSGT PKALIFVSHG AGEHCGRYDE LAQMLKRLDM LVFAHDHVGH GQSEGERMVV SDFQVFVRDL LQHVNTVQKD YPEVPVFLLG HSMGGAISIL AAAERPTHFS GMILISPLIL ANPESASTLK VLAAKLLNFV LPNISLGRID SSVLSRNKSE VDLYNSDPLI CHAGVKVCFG IQLLNAVSRV ERAMPRLTLP FLLLQGSADR LCDSKGAYLL MESSPSQDKT LKMYEGAYHV LHKELPEVTN SVLHEINTWV SHRIAVAGAR CLP | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |