missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rat Perforin-1 Protein
A DNA sequence encoding the Rattus norvegicus (Rat) Perforin-1, was expressed in the hosts and tags indicated.
245.00€ - 3260.00€
Spécification
Nom | Perforin-1 Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not determined. |
Symbole de gène(s) | PRF1 |
Longueur des protéines | Partial (see sequence information for more details). |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16083930
|
enQuireBio™
QP6527-EC-100UG |
100 μg |
735.00€
100µg |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16003940
|
enQuireBio™
QP6527-EC-1MG |
1 mg |
3260.00€
1mg |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16093930
|
enQuireBio™
QP6527-EC-10UG |
10 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
16013940
|
enQuireBio™
QP6527-EC-200UG |
200 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
16023940
|
enQuireBio™
QP6527-EC-500UG |
500 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
16033940
|
enQuireBio™
QP6527-EC-50UG |
50 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Spécification
Perforin-1 Protein | |
Not determined. | |
Partial (see sequence information for more details). | |
Rat | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
Research Use Only | |
PRF1 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
ATRSECKQNH KFVPGVWAAG EGVDVTTLRR SSSFPVNTGK FLRPDRTCTL CKNALMNDGI QRLPVAIAHW RPHGSHCQRN VATTKVSSTE GVAREAAANI NNDWRAGLDV NPKPEANVHV SVAGSHSKIA NFAAEKAHQD QYNFNTDTVE CRMYSFRLAQ KPPLHPDFRK ALKNLPHNFN SSTEHAYRRL ISSYGTHFIT AVDLGGRVSV LTALRTCQLT LDGLTADEVG DCLSVEAQVS IGAQASVSSE YKACEEKKKQ HKIATSFHQT YRERHVEVLG GPLDSSNDLL FGNQATPEHF STWIASLPTR PDVVDYSLEP LHILLEDSDP KREALRQAIS HYVMSRARWR DCNRPCRAGQ HKSSRDSCQC VCQDSNVTNQ DCCPRQRGLA KLMVRNFQAK GLWGDYITST DAYLKVFFGG QEIRTGVVWN NNHPSWSDKM DFGNVLLSTG GPLRVQVWDA DNGWDDDLLG TCDKSPKSGF HEVNCPLNHG SIKFIYQANC LPDLTGETCL EYAPQGLLGD PRGNRSGAVW | |
Greater than 84.2% as determined by SDS-PAGE. |