Learn More
enQuireBio™ Recombinant S. aureus Alpha-hemolysin Protein
A DNA sequence encoding the Staphylococcus aureus (strain NCTC 8325) Alpha-hemolysin, was expressed in the hosts and tags indicated.
309.00€ - 3260.00€
Spécification
Numéro d’adhésion | WP_000857483.1 |
---|---|
Identification génétique (Entrez) | 3920722 |
Nom | S. aureus Alpha-hemolysin Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not determined. |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16099910
|
enQuireBio™
QP7634-EC-100UG |
100 μg |
1260.00€
100µg |
Expédition estimée: 17-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16019920
|
enQuireBio™
QP7634-EC-1MG |
1 mg |
3260.00€
1mg |
Expédition estimée: 17-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16009920
|
enQuireBio™
QP7634-EC-10UG |
10 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
16029920
|
enQuireBio™
QP7634-EC-200UG |
200 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
16039920
|
enQuireBio™
QP7634-EC-500UG |
500 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
16049920
|
enQuireBio™
QP7634-EC-50UG |
50 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Spécification
WP_000857483.1 | |
S. aureus Alpha-hemolysin Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
S. aureus | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
3920722 | |
Research Use Only | |
hly | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
ADSDINIKTG TTDIGSNTTV KTGDLVTYDK ENGMHKKVFY SFIDDKNHNK KLLVIRTKGT IAGQYRVYSE EGANKSGLAW PSAFKVQLQL PDNEVAQISD YYPRNSIDTK EYMSTLTYGF NGNVTGDDTG KIGGLIGANV SIGHTLKYVQ PDFKTILESP TDKKVGWKVI FNNMVNQNWG PYDRDSWNPV YGNQLFMKTR NGSMKAADNF LDPNKASSLL SSGFSPDFAT VITMDRKASK QQTNIDVIYE RVRDDYQLHW TSTNWKGTNT KDKWIDRSSE RYKIDWEKEE MTN | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |