Learn More
enQuireBio™ Recombinant SARS SARS MERS Protein
A cDNA sequence encoding the SARS MERS was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
228.00€ - 1740.00€
Spécification
Nom SARS SARS MERS Protein
État réglementaire Research Use Only
Concentration en endotoxines Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Type de produit Recombinant Protein
Réactivité croisée SARS
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15913509
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP13419-100UG
100 μg
228.00€
100µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 10-05-2024
pour voir le stock disponible 
15933509
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP13419-500UG
500 μg
870.00€
500µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 10-05-2024
pour voir le stock disponible 
15923509
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP13419-1MG
1 mg
1740.00€
1mg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 10-05-2024
Spécification
SARS SARS MERS Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
SARS
His
SARS MERS protein solution is supplied in PBS, 25mM arginine and 0.05% sodium azide.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
EAKPSGSVVEQAEGVECDFSPLLSGTPPQVYNFKRLVFTNCNYNLTKLLSLFSVNDFTCSQISPAAIASNCYSSLILDYFSYPLSMKSDLSVSSAGPISQFNYKQSFSNPTCLILATVPHNLTTITKPLKYSYINKCSRLLSDDRTEVPQLVNANQYSPCVSIVPSTVWEDGDYYRKQLSPLEGGGWLVASGSTVAMTEQLQMGFGITVQYGTDTNSVCPKLEFANDTKIASQLGNCVEYHHHHHH
Protein is >95% pure as determined by 12% PAGE (coomassie staining).