Learn More
Recombinant VHH Alpaca, anti-Mouse, Alexa Fluor 647, Clone: CTK0103 and CTK0104, Proteintech ChromoTek
Alpaca Monoclonal Antibody
91.00€ - 318.00€
Spécification
Antigène | Recombinant VHH |
---|---|
Clone | CTK0103 and CTK0104 |
Applications | Immunofluorescence, Western Blot, Flow Cytometry |
Classification | Monoclonal |
Conjugué | Alexa Fluor 647 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17333473
|
Chromotek
SMS1AF647-1-10 |
10 μL |
91.00€
10µL |
Expédition estimée: 05-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
17343473
|
Chromotek
SMS1AF647-1-100 |
100 μL |
318.00€
100µL |
Expédition estimée: 05-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Nano-Secondary™ alpaca anti-mouse IgG1, Fc-specific recombinant VHH is an anti-mouse IgG subclass specific antibody. This secondary antibody product consists of Nanobodies that bind to mouse IgG1 with high affinity & specificity.
Spécification
Recombinant VHH | |
Immunofluorescence, Western Blot, Flow Cytometry | |
Alexa Fluor 647 | |
Mouse | |
Store at -20°C short term or -80°C long term. Aliquot upon delivery. Avoid freeze-thaw cycles. |
CTK0103 and CTK0104 | |
Monoclonal | |
Alpaca | |
Secondary |