missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Yeast IDH1 Protein
A cDNA sequence encoding the IDH1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 1425.00€
Spécification
Nom | IDH1 Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. |
Activité biologique | The specific activity was found to be 115 U/mg. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15904598
|
enQuireBio™
QP10670-1MG |
1 mg |
131.00€
1mg |
Expédition estimée: 24-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15924598
|
enQuireBio™
QP10670-5MG |
5 mg |
203.00€
5mg |
Expédition estimée: 24-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15914598
|
enQuireBio™
QP10670-50MG |
50 mg |
1425.00€
50mg |
Expédition estimée: 24-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
IDH1 Protein | |
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. | |
Recombinant Protein | |
Yeast | |
One ml of solution contains 0.075 mol/l KPO4, 50% Glycerol, pH 7.1. |
Research Use Only | |
The specific activity was found to be 115 U/mg. | |
Yeast | |
Untagged | |
Greater than 95.0% as determined by:(a) Analysis by RP-HPLC. (b) Analysis by SDS-PAGE. |