Learn More
Fisherbrand™ Panier rectangulaire pour autoclaves
Pour autoclaves HMT 260 FA/MA et HMT 230 FA/MA.
Marque: Fisherbrand™
Code nomenclature Nacres: NB.87
Informations supplémentaires : Poids : 2.00000kg
Description
- Construction solide
- Panier métallique à mailles
- 370 x 210 x 105 mm ou 340 x 180 x 120 mm
Specifications
Autoclavable | |
Panier, rectangulaire | |
370 x 210 x 105 mm |
Autoclaves de paillasse HMT 260 FA/MA | |
Maille métallique |