Learn More
Fisherbrand™ Panier rectangulaire pour autoclaves
Pour autoclaves HMT 260 FA/MA et HMT 230 FA/MA.
111.38€ - 138.65€
Spécification
Autoclavable | Autoclavable |
---|---|
Type de produit | Panier, rectangulaire |
Matériau | Maille métallique |
Code produit | Marque | Dimensions (L x l x H) | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Dimensions (L x l x H) | À utiliser avec (équipement) | Price | Quantity & Availability | ||||
15608835
|
Fisherbrand™
|
370 x 210 x 105 mm | Autoclaves de paillasse HMT 260 FA/MA |
138.65€
1 pièce |
Expédition estimée: 15-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15698825
|
Fisherbrand™
|
340 x 180 x 120 mm | Autoclaves de paillasse HMT 230 FA/MA |
111.38€
1 pièce |
Expédition estimée: 18-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Construction solide
- Panier métallique à mailles
- 370 x 210 x 105 mm ou 340 x 180 x 120 mm
Specifications
Autoclavable | |
Panier, rectangulaire | |
Maille métallique |