Learn More
Gilac™ Bac HACCP Rectangulaire avec Couvercle
Code produit.: 15707629
Ajouter au panier
Sauvegardez cet article dans vos favoris pour le retrouver facilement !
Sauvegardé !
Rendez-vous dans l’espace « Mes Listes »
Vous avez atteint la limite de 350 produits favoris.
Gérer vos favoris
Gilac™ Bac HACCP Rectangulaire avec Couvercle
Code produit. p-7084463Rouge, 25 l, 1 pièce
Code nomenclature Nacres: HA.11
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Bleu
Jaune
Rouge
Vert
Capacité (métrique):
25 l
35 l
55 l
Conditionnement:
1 pièce
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Code produit. 15707629
Marque: Gilac™ G119709
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Bac plastique alimentaire HACCP 600 x 400 rectangulaire
- Pour les gros volumes de stockage, le couvercle supporte des charges élevées
- Bac polyvalent
- Cartouche d'identification réinscriptible pour le suivi des stocks
- Design ne présentant aucune zone de rétention
- Lavable en machine
- Poignées en retrait pour une meilleure manipulation
- Empilable sans couvercle
- Compatible avec tous les socles 4 et 6 roues GILAC
Spécification
Spécification
| Type | Récipient de stockage |
| Matériau | HDPE |
| Couleur | Rouge |
| Forme | Rectangulaires |
| Capacité (métrique) | 25 l |
| Certifications/Conformité | Produit homologué pour le contact avec les denrées alimentaires |
| À utiliser avec | Chariots GILAC à 4 et 6 roues |
| À utiliser avec (application) | Stockage des aliments |
| Comprend | Couvercle |
| Modèle | Stackable |
| Dimensions (L x l x H) | 600 x 400 x 190 mm |
| Longueur (impériale) | 23.6 in. |
| Longueur (métrique) | 600 mm |
| Largeur (impériale) | 15.7 in. |
| Largeur (métrique) | 400 mm |
| Hauteur (impériale) | 7.5 in. |
| Hauteur (métrique) | 190 mm |
| Poids (métrique) | 2,2 kg |
| Afficher plus Afficher moins |
Suggestions de produits
Ces alternatives pourraient vous intéresser
-
-
-
-
Code produit. 15747629 -
Code produit. 15902884 -
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté This information does not imply a recommendation or representation of any kind and any action taken upon the information provided is strictly at your own risk. The products shown have not been qualified by Fisher Scientific for any particular purpose, application or use and it is the responsibility of the purchaser to ensure that the performance of the product is suitable for the purchasers specific use or intended application.
Viewing 1-4 of
-
Catalog No. 11889610
36,72 € / 100 pièces -
Catalog No. 17929980
25,35 € / 200 pièces -
Catalog No. 11512303
134,00 € / 500 pièces -
Catalog No. 10773501
202,87 € / 500 pièces -
Catalog No. 10788561
206,89 € / 500 pièces -
Catalog No. 15643074
28,70 € / 50 pièces -
Catalog No. 11771963
235,00 € / 500 pièces -
Catalog No. 11329103
255,00 € / 200 pièces -
Catalog No. 11988267
37,00 € / 100 pièces -
-
Catalog No. 11938014
64,05 € / 5 pièces
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Gilac™ Bac HACCP Rectangulaire avec Couvercle >