Learn More
Fisherbrand™ Tubulure en caoutchouc rouge à parois moyennes
Une option de tubulure légère et flexible pour le transfert de liquides, de gaz et d’acides dilués.
Marque:  Fisherbrand™
Code nomenclature Nacres: NB.35
Informations supplémentaires : Poids : 1.62000kg
Code produit. 11527053
  • 70.70€ / 10m
Expédition estimée: 05-06-2024
Description
  • Résilience supérieure à celle de la plupart des autres polymères
  • Plage de températures : −40° à +70°C
  • Légère et flexible, pour le transfert de liquides, de gaz et d’acides dilués
  • Ne convient pas à une utilisation avec des huiles de pétrole et des solvants d’hydrocarbures (voir la tubulure en néoprène)
Spécification
Spécification
9,5 mm
10 m
Pour le transfert de liquides, de gaz et d’acides dilués
Flexible
Caoutchouc
3,2 mm