Learn More
Fisherbrand™ Tubulure en caoutchouc rouge à parois moyennes
Une option de tubulure légère et flexible pour le transfert de liquides, de gaz et d’acides dilués.
33.85€ - 89.55€
Spécification
Matériau | Caoutchouc |
---|---|
Longueur totale (métrique) | 10 m |
À utiliser avec (application) | Pour le transfert de liquides, de gaz et d’acides dilués |
Couleur | Rouge |
Flexibility | Flexible |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) interne | Épaisseur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) interne | Épaisseur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11537053
|
Fisherbrand™
|
12,7 mm | 3,2 mm |
89.55€
10m |
Expédition estimée: 20-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11597043
|
Fisherbrand™
|
3,2 mm | 1,5 mm |
33.85€
10m |
Expédition estimée: 03-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11517053
|
Fisherbrand™
|
8,0 mm | 3,2 mm |
81.05€
10m |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11527053
|
Fisherbrand™
|
9,5 mm | 3,2 mm |
70.70€
10m |
Expédition estimée: 03-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Résilience supérieure à celle de la plupart des autres polymères
- Plage de températures : −40° à +70°C
- Légère et flexible, pour le transfert de liquides, de gaz et d’acides dilués
- Ne convient pas à une utilisation avec des huiles de pétrole et des solvants d’hydrocarbures (voir la tubulure en néoprène)
Spécification
Caoutchouc | |
Pour le transfert de liquides, de gaz et d’acides dilués | |
Flexible |
10 m | |
Rouge |