Learn More
Buerkle™ Raccord réduit avec filetage externe
En PP.
Marque: Buerkle™ 8506-1234
5.75 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23267" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.17
Informations supplémentaires : Poids : 0.00750kg
Description
- Fabrication en polypropylène
- Autoclavable jusqu’à 121°C
- Utilisation sans danger avec des produits alimentaires
- 10/boîte
Spécification
Raccord externe réduit | |
Autoclavables | |
1/2 à 3/4 po |
Denrées alimentaires de lUE | |
PP | |
13,5 mm |