Learn More
Buerkle™ Raccord réduit avec filetage externe
En PP.
6.40€ - 8.10€
Spécification
Type de produit | Raccord externe réduit |
---|---|
Certifications/Conformité | Denrées alimentaires de lUE |
Autoclavable | Autoclavables |
Matériau | PP |
Code produit | Marque | Largeur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Largeur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10240562
|
Buerkle™
8506-1234 |
13,5 mm |
6.40€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10054940
|
Buerkle™
8506-3410 |
18 mm |
8.10€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Fabrication en polypropylène
- Autoclavable jusqu’à 121°C
- Utilisation sans danger avec des produits alimentaires
- 10/boîte
Spécification
Raccord externe réduit | |
Denrées alimentaires de lUE | |
Autoclavables | |
PP |