missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Reelin Antibody (CL5324) [CoraFluor™ 1], Novus Biologicals™

Code produit 30288940 Tous les produits Bio Techne Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30288940 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30288940 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP261414CL1

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Mouse Monoclonal Antibody

Reelin Monoclonal antibody specifically detects Reelin in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for Immunohistochemistry,Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène Reelin
Applications Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Monoclonal
Clone CL5324
Conjugué CoraFluor 1
Formule PBS
Alias de gène EC 3.4.21, EC 3.4.21.-, reelin, RLPRO1598
Espèces hôtes Mouse
Immunogène This antibody was developed using a recombinant protein derived from P78509, with the exact immunogen sequence remaining proprietary.
Méthode de purification Protein A purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 5649
Espèces cibles Human, Mouse, Rat
Contenu et stockage Store at 4⪚C in the dark. Do not freeze.
Forme Purified
Isotype IgG1
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.