Learn More
Abeba™ Chaussures Reflexor™36912
La chaussure avec dissipation antistatique comprend une semelle en PU ultra antidérapante.
164.85€
Spécification
Certifications/Conformité | CE EN ISO 20347:2012 OB A, E SRB |
---|---|
Couleur | Noir |
Matériau de revêtement | Microfibre |
Matériau | Cuir |
Caractéristiques de la semelle | Antidérapant |
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15610818
|
Abeba™
36912/36 |
36 |
164.85€
1 paire |
Expédition estimée: 24-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15620818
|
Abeba™
36912/37 |
37 |
164.85€
1 paire |
Expédition estimée: 24-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15630818
|
Abeba™
36912/38 |
38 |
164.85€
1 paire |
Expédition estimée: 24-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15640818
|
Abeba™
36912/39 |
39 |
164.85€
1 paire |
Expédition estimée: 24-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15650818
|
Abeba™
36912/40 |
40 |
164.85€
1 paire |
Expédition estimée: 24-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15660818
|
Abeba™
36912/41 |
41 |
164.85€
1 paire |
Expédition estimée: 24-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15670818
|
Abeba™
36912/42 |
42 |
164.85€
1 paire |
Expédition estimée: 24-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- CE EN ISO 20347:2012 OB A, E SRB
- Cuir lisse
- Noir
- Semelle extérieure antidérapante en PU
- 2 semelles intérieures remplaçable Reflexor™ (article n° 3565/ 3568)
- Propriétés antistatiques selon la norme DIN EN 61340
- Doublure en microfibre, absorbant la transpiration
- 3 sangles de coup de pied réglables
- attache velcro
- Couture cousue à la main
Spécification
CE EN ISO 20347:2012 OB A, E SRB | |
Microfibre | |
Antidérapant | |
36912 |
Noir | |
Cuir | |
PUR |