Learn More
Abeba™ Chaussures Reflexor™36912
La chaussure avec dissipation antistatique comprend une semelle en PU ultra antidérapante.
Marque: Abeba™ 36912/38
Code nomenclature Nacres: HA.03
Informations supplémentaires : Poids : 0.85000kg
Description
- CE EN ISO 20347:2012 OB A, E SRB
- Cuir lisse
- Noir
- Semelle extérieure antidérapante en PU
- 2 semelles intérieures remplaçable Reflexor™ (article n° 3565/ 3568)
- Propriétés antistatiques selon la norme DIN EN 61340
- Doublure en microfibre, absorbant la transpiration
- 3 sangles de coup de pied réglables
- attache velcro
- Couture cousue à la main
Spécification
CE EN ISO 20347:2012 OB A, E SRB | |
Microfibre | |
38 | |
PUR |
Noir | |
Cuir | |
Antidérapant | |
36912 |