Learn More
Sigma Laborzentrifugen™ Centrifugeuses réfrigérées
Utilisez ces centrifugeuses pour un large éventail d’applications. Les centrifugeuses réfrigérées Sigma™ offrent un fonctionnement facile et pratique.
Marque: Sigma Laborzentrifugen™ 10375
Description
- Centrifugeuses de paillasse réfrigérées universelles
- Refroidissement du rotor également possible à l’arrêt
- Réfrigérant R134a sans CFC
- Programme de refroidissement rapide Rapid Temp
- +4°C garantis à la vitesse maximale avec tous les rotors
Spécification
6 x 85 ml | |
Oui | |
Reconnaissance du rotor magnétique | |
59 dB | |
Oui | |
-20°C à +40°C | |
570 mm | |
643 mm | |
230 V/50 Hz |
30 000 tr/min | |
Tous les réglages sur grand affichage graphique, programmation t/min ou directement x g | |
3-30KS | |
60 | |
Centrifugation instantanée, fonctionnement continu ou programmé -9 h 59 min 10 s | |
Centrifugeuse réfrigérée | |
890 mm | |
100 kg | |
1 260 W |