Learn More
Sigma Laborzentrifugen™ Centrifugeuses réfrigérées
Utilisez ces centrifugeuses pour un large éventail d’applications. Les centrifugeuses réfrigérées Sigma™ offrent un fonctionnement facile et pratique.
9565.00€ - 18595.00€
Spécification
Réfrigéré | Oui |
---|---|
Rotor inclus | Oui |
Type | Centrifugeuse réfrigérée |
Alimentation électrique | 230 V, 50 Hz, 2280 W |
Code produit | Marque | Profondeur (métrique) | Plage de températures | Capacité | Vitesse max. | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Profondeur (métrique) | Plage de températures | Capacité | Vitesse max. | Prix | Quantité et disponibilité | ||
13455135
|
Sigma Laborzentrifugen™
10350 |
570 mm | -10°C à +40°C | 4 x 100 ml | 15 300 tr/min |
9565.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 20-09-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |
13475145
|
Sigma Laborzentrifugen™
10370 |
600 mm | -10°C à +40°C | 4 x 400 ml | 18 000 tr/min |
12240.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 15-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |
13485145
|
Sigma Laborzentrifugen™
10375 |
643 mm | -20°C à +40°C | 6 x 85 ml | 30 000 tr/min |
18595.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 19-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |
13465145
|
Sigma Laborzentrifugen™
10360 |
600 mm | -10°C à +40°C | 4 x 400 ml | 15 300 tr/min |
9700.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 11-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |
Description
- Centrifugeuses de paillasse réfrigérées universelles
- Refroidissement du rotor également possible à l’arrêt
- Réfrigérant R134a sans CFC
- Programme de refroidissement rapide Rapid Temp
- +4°C garantis à la vitesse maximale avec tous les rotors
Spécification
Oui | |
Oui | |
Centrifugeuse réfrigérée | |
230 V, 50 Hz, 2280 W |