Learn More
Regucalcin Antibody - BSA Free, R&D Systems™
Code produit 18609541 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.02 mL
0.1 mL
Conditionnement:
0.02mL
0.10mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18609541 0.02 mL 0.02mL
18692052 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 18609541 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP2948510.02ml
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
Regucalcin Polyclonal specifically detects Regucalcin in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène Regucalcin
Applications Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugué Unconjugated
Dilution Western Blot 1:500-1:2000
Formule PBS (pH 7.3), 50% glycerol
Alias de gène EC 3.1.1.17, Gluconolactonase, GNL, RCsenescence marker protein-30, regucalcin (senescence marker protein-30), Senescence marker protein 30, SMP-30, SMP30regucalcin
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-299 of human RGN (NP_004674.1). MSSIKIECVLPENCRCGESPVWEEVSNSLLFVDIPAKKVCRWDSFTKQVQRVTMDAPVSSVALRQSGGYVATIGTKFCALNWKEQSAVVLATVDNDKKNNRFNDGKVDPAGRYFAGTMAEETAPAVLERHQGALYSLFPDHHVKKYFDQVDISNGLDWSLDHKIFYYIDSLSYSVDAFDYDLQTGQISNRRSVYKLEKEEQIPDGMCIDAEGKLWVACYNGGRVIRLDPVTGKRLQTVKLPVDKTTSCCFGGKNYSEMYVTCARDGMDPEGLLRQPEAGGIFKITGLGVKGIAPYSYAG
Méthode de purification Affinity purified
Quantité 0.02 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Neuroscience, Signal Transduction
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 9104
Espèces cibles Human, Mouse, Rat
Contenu et stockage Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG
Gamme de produits Novus