Learn More
Thermo Scientific™ Sérums pour test d’agglutination Remel™, salmonelles H
Utilisés pour l’identification des antigènes H flagellaires de Salmonella par test d‘agglutination sur lame et / ou tube.
Marque:  Thermo Scientific™ R30161001
Code nomenclature Nacres: NA.47
Informations supplémentaires : Poids : 0.00200kg
Code produit. 11923332
  • 138.00€ / 2mL
Expédition estimée: 05-06-2024
Description
Les sérums pour test d’agglutination Remel, Salmonella H, sont utilisés pour l’identification des antigènes H flagellaires des souches de Salmonella par test d’agglutination sur lame et/ou tube.
  • Sérums de premier choix également utilisés comme contrôles positifs pour les suspensions colorées de Salmonella
Spécification
Spécification
Positif
antigènes H flagellaires de souches de salmonelles par test d’agglutination sur lame et / ou tube
Polyvalent
2 ml
Salmonella H (G) polyvalent pour gm, gp, fg, gq, fgt, gms, gmt, gt, gmq, gpu
Sérums agglutinants
2 ml/flacon
les Salmonella