Learn More
Thermo Scientific™ Sérums pour test d’agglutination Remel™, salmonelles H
Utilisés pour l’identification des antigènes H flagellaires de Salmonella par test d‘agglutination sur lame et / ou tube.
Marque:  Thermo Scientific™ R30959901
Code nomenclature Nacres: NA.47
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Code produit. 12623658
  • 125.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 07-06-2024
Description
Les sérums pour test d’agglutination Remel, Salmonella H, sont utilisés pour l’identification des antigènes H flagellaires des souches de Salmonella par test d’agglutination sur lame et/ou tube.
  • Sérums de premier choix également utilisés comme contrôles positifs pour les suspensions colorées de Salmonella
Spécification
Spécification
Positif
antigènes H flagellaires de souches de salmonelles par test d’agglutination sur lame et / ou tube
2 ml/flacon
Salmonella H
Diagnostic rapide Salmonella H 2 (b, E, k, L)
Sérums agglutinants
2 mL