Learn More
Thermo Scientific™ Sérums pour test d’agglutination Remel™, salmonelles H
Utilisés pour l’identification des antigènes H flagellaires de Salmonella par test d‘agglutination sur lame et / ou tube.
Marque: Thermo Scientific™ R30161801
Code nomenclature Nacres: NA.47
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Description
Les sérums pour test d’agglutination Remel, Salmonella H, sont utilisés pour l’identification des antigènes H flagellaires des souches de Salmonella par test d’agglutination sur lame et/ou tube.
- Sérums de premier choix également utilisés comme contrôles positifs pour les suspensions colorées de Salmonella
Spécification
Positif | |
antigènes H flagellaires de souches de salmonelles par test d’agglutination sur lame et / ou tube | |
Polyvalent | |
2 mL |
Salmonella H (L) polyvalentes, pour lv, lw, lz13, lz28, lz38, lz40 | |
Sérums agglutinants | |
2 ml/flacon | |
Salmonella H |