Learn More
Thermo Scientific™ Étalons pour la mesure de la turbidité équivalente McFarland Remel™
L’étalon pour la mesure de la turbidité équivalente Thermo Scientific™ Remel McFarland est conditionné dans une boîte en plastique avec une carte de comparaison visuelle.
Marque:  Thermo Scientific™ R20411
Code nomenclature Nacres: NA.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.50000kg
Code produit. 10037212
  • 93.05€ / 1 pièce
Expédition estimée: 07-05-2024
Description
L’étalon pour la mesure de la turbidité équivalente Thermo Scientific™ Remel McFarland est conditionné dans une boîte en plastique avec une carte de comparaison visuelle.
  • Le tube mesure 15 x 103 mm et s’adapte à la plupart des spectrophotomètres
  • La technologie en polystyrène prolonge la durée de conservation
Spécification
Spécification
turbidité standard 1,0
15 x 103 mm