missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Renalase Antibody (RNLS/1940), DyLight 488, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marque: Novus Biologicals NBP3-08450G
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Renalase Monoclonal antibody specifically detects Renalase in Human samples. It is validated for ELISA
Spécification
| Renalase | |
| Monoclonal | |
| DyLight 488 | |
| C10orf59chromosome 10 open reading frame 59, EC 1.4, FLJ11218, MAO-C, Monoamine oxidase-C, RENALASE, renalase, FAD-dependent amine oxidase | |
| Recombinant human Renalase protein fragment (around aa 34-235) (exact sequence is proprietary) (Uniprot: Q5VYX0) | |
| 100 μg | |
| Lipid and Metabolism | |
| 55328 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG2b κ |
| ELISA | |
| RNLS/1940 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Mouse | |
| Protein A or G purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu