Learn More
Corning™ Embouts de seringue pour pipette répétitive STEP-R™, stériles
Les embouts de seringue pour pipette répétitive Step-R™ de Corning™, stériles, offrent une distribution de type à déplacement positif de liquides visqueux ou volatils.
Marke: Corning™ 6631
Additional Details : Poids : 5.00000kg
Beschreibung
- Idéal pour les liquides visqueux, denses et volatils
- Incréments minimum imprimés sur la seringue elle-même
- Délivre avec précision la dose sélectionnée
- Fabriqué en PP et PE de haute qualité
- Exempts de pyrogènes, d’ATP, de RNase et de DNase
Spezifikation
Autoclavables | |
PP | |
Distribution de liquides visqueux et volatils | |
2,5 ml |
ISO8655 ISO11137 | |
Stérile | |
2,5 ml |