Learn More
Corning™ Embouts de seringue pour pipette répétitive STEP-R™, stériles
Les embouts de seringue pour pipette répétitive Step-R™ de Corning™, stériles, offrent une distribution de type à déplacement positif de liquides visqueux ou volatils.
35.02€ - 197.21€
Spécification
Autoclavable | Autoclavables |
---|---|
Certifications/Conformité | ISO8655 ISO11137 |
Matériau | PP |
Stérilité | Stérile |
À utiliser avec (application) | Distribution de liquides visqueux et volatils |
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15823905
|
Corning™
6628 |
0,05 ml |
197.21€
100 pièces |
Expédition estimée: 22-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15833905
|
Corning™
6629 |
0,5 ml |
92.61€
100 pièces |
Expédition estimée: 02-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15843905
|
Corning™
6630 |
1,25 ml |
92.61€
100 pièces |
Expédition estimée: 05-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15853905
|
Corning™
6631 |
2,5 ml |
92.61€
100 pièces |
Expédition estimée: 22-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15863905
|
Corning™
6632 |
5 ml |
92.61€
100 pièces |
Expédition estimée: 02-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15873905
|
Corning™
6633 |
12,5 ml |
92.61€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15883905
|
Corning™
6634 |
25 ml |
35.02€
25 pièces |
Expédition estimée: 02-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15893905
|
Corning™
6635 |
50 ml |
37.40€
25 pièces |
Expédition estimée: 02-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Embouts en polypropylène à utiliser avec la pipette répétitive Step-R™ de Corning™
- Disponibles en huit tailles de 0,05 ml à 50 ml
- Les embouts utilisent la méthode de déplacement direct, dédiée à une utilisation avec des liquides visqueux, infectieux et volatils
- Des résultats fiables et reproductibles grâce à des tests individuels automatisés de chaque embout
- La certification de chaque lot est disponible sur demande
Spécification
Autoclavables | |
PP | |
Distribution de liquides visqueux et volatils |
ISO8655 ISO11137 | |
Stérile |