Learn More
Gilson™ Pointes non stériles REPETMAN™
Pointes de rechange à utiliser avec la commande pour pipette motorisée REPETMAN™.
Marque: Gilson™ F164557
132.05 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21895" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.02
Informations supplémentaires : Poids : 0.72000kg
Description
- Non stérile
- Volumes disponibles : 1 et 10 ml
- Facilite le pipetage à déplacement positif
- Fournies par boîtes de 100
Spécification
Pointes de pipette | |
Non stérile | |
Déplacement positif | |
Pipette Repetman™ |
10 ml | |
Pipetage | |
100/boîte | |
Repetman™ |