Learn More
Gilson™ Pointes non stériles REPETMAN™
Pointes de rechange à utiliser avec la commande pour pipette motorisée REPETMAN™.
139.00€
Spécification
Description | Pointes de pipette |
---|---|
Stérilité | Non stérile |
À utiliser avec (application) | Pipetage |
Type de pointe | Déplacement positif |
Quantité | 100/boîte |
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15324785
|
Gilson™
F164527 |
1,0 mL |
139.00€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15334785
|
Gilson™
F164557 |
10 ml |
139.00€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Non stérile
- Volumes disponibles : 1 et 10 ml
- Facilite le pipetage à déplacement positif
- Fournies par boîtes de 100
Spécification
Pointes de pipette | |
Pipetage | |
100/boîte | |
Repetman™ |
Non stérile | |
Déplacement positif | |
Pipette Repetman™ |